missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hepatitis C Virus E2 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-62654C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hepatitis C Virus E2 Polyclonal antibody specifically detects Hepatitis C Virus E2 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Spezifikation
| Hepatitis C Virus E2 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Goat | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunofluorescence | |
| DyLight 650 | |
| HCV E4, HEPC | |
| Recombinant Hepatitis C Virus E2 (genotype 1a) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur