missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hepatitis C Virus Core Antigen Antibody (C7-50), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB120-2740MFV500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hepatitis C Virus Core Antigen Monoclonal antibody specifically detects Hepatitis C Virus Core Antigen in Human, Mouse, Virus samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| Hepatitis C Virus Core Antigen | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Virus | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| C7-50 | |
| Flow Cytometry | |
| Core protein p19, HCcAg, HCV core antigen, HCV core protein | |
| Purified HCV core-GST fusion protein (genotype 1b). | |
| 0.1 mL | |
| Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites | |
| 951475 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur