missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hepatitis B envelope antigen Mouse anti-Hepatitis B virus, Clone: HM028, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Abnova MAB13565.1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mouse monoclonal antibody raised against hepatitis B envelope antigen (HBeAg).
- High specificity
- High reactivity
Spezifikation
| Hepatitis B envelope antigen | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| ELISA Immunofluorescence Lateral-Flow Immunochromatographic Assay The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| 1 mg | |
| Primary | |
| Hepatitis B virus | |
| Liquid |
| ELISA, Immunofluorescence, Lateral Flow | |
| HM028 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against hepatitis B envelope antigen (HBeAg). | |
| In 10 mM PBS, pH 7.2 (0.09% sodium azide). | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| This antibody reacts with HBeAg. | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only (RUO)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur