Learn More
Heparin-Natrium, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mU
100 kU
500 kU
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 K-Einheiten
1000 K-Einheiten
500 K-Einheiten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Heparin Sodium Salt |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 500 kU |
| MDL-Nummer | MFCD00081689 |
| Verpackung | Kunststoffflasche |