Learn More
Heparin-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 mU
100 kU
500 kU
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Heparin Sodium Salt |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 mU |
MDL-Nummer | MFCD00081689 |
Verpackung | Kunststoffflasche |