Learn More
Heparin, Fisher BioReagents
Catalog Number 10001413
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Verpackung:
Polyschale
9041-08-1
MFCD00081689
9041-08-1
MFCD00081689
Heparin wird als Antikoagulans in der biochemischen Forschung eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Heparin
Namenshinweis From Porcine Intestinal Mucosa
Farbe Weiß
pH 5.0 to 7.5
Verlust bei Trocknung ≤5.0%
Verpackung Polyschale
Menge 10 mg
Merck Index 15, 4688
Formelmasse ≈5000
Dampfdruck Negligible
Physikalische Form Pulver/Feststoff