Learn More
Thermo Scientific™ HEPA-Ersatzfilter und Reinigungssets
Kann verwendet werden mit: Steri-Cult 3307/3308, 3310/3311 Inkubatoren
Marke: Thermo Scientific™ LT1900160
472.50 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.16000kg
Beschreibung
In die Kammer integrierte Thermo Scientific HEPA-Filter bieten validierbare Luftqualität der Klasse 100.
HEPA-Filter
- 99,97 % Filterung bei 0,3 μm
- Kompatibel mit allen Thermo Scientific™ Forma™ Inkubatoren der Serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ Inkubatoren und Forma™ Inkubatoren der Serie 310 (mit HEPA-Filter)
- Hauptkammerfilter einzeln oder zusammen mit den anderen Kammerfiltern erhältlich
Dekontaminations-Kits
- Besteht aus Filtern für schwer zu reinigende Kammern und Dichtungen (außer Türdichtungen) sowie Schläuchen
- Verringerung von Ausfallzeiten und Arbeitsaufwand für die Dekontamination
Spezifikation
HEPA-Ersatzfilterkit | |
Steri-Cult Inkubatoren 3307/3308, 3310/3311 | |
LED | |
Zubehör, HEPA-Filterkit |