Learn More
Heminchlorid (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30398701
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398701 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398701 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2456481G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16009-13-5
Summenformel C34H32ClFeN4O4
Molekulargewicht (g/mol) 651.94
Synonym 1,3,5,8-Tetramethyl-2,4-divinylporphine-6,7-dipropionic Acid ferrichloride Chloro[dihydrogen 3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionato(2-)]iron, Chlorohemin, Chloroprotoferriheme, Chloroprotohemin, Ferric Hemin, Ferriheme, Ferriheme Chloride, Ferriporphyrin Chloride, Ferriprotoporphyrin, Ferriprotoporphyrin IX, Ferriprotoporphyrin IX Chloride, Hemin, Hemin IX, Hemin Chloride, Iron(III) Protoporphyrin Chloride, KJB 003, Panhematin, Protoferriheme, Protohemin, Protohemin Chloride, Teichmann's Crystals
SMILES [Cl-][Fe+3]123N4=C5C=C6C(=C(C=C)C(=CC7=N1C(=CC8=C(CCC(=O)O)C(=C(C=C4C(=C5C=C)C)[N-]28)C)C(=C7C)CCC(=O)O)[N-]36)C
Spécification
Chemischer Name oder Material Hemin Chloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C34H34N4O4.ClH.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);1H;/q;;+3/p-3
Formelmasse 651.1462
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.