Learn More
Hämatoxylin-Trihydrat, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10072594
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Amber Glass
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10072594 100 g Bernsteinfarbiges Glas 100 Gramm
10012694 5 g Bernsteinfarbiges Glas 5 Gramm
10451905 25 g Amber Glass 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10072594 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2523100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hämatoxylin-Trihydrat wird hauptsächlich als Färbemittel in der Mikroskopie verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517-28-2
Summenformel C16H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 302.28
MDL-Nummer MFCD00078111
InChI-Schlüssel WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Synonym Natural Black I
PubChem CID 45029742
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hematoxylin Trihydrate
Schmelzpunkt 100°C
Merck Index 15, 4672
Identifizierung Pass Test
IUPAC-Name (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromen-3,4,6a,9,10-pentol
Lambda max. 290 to 292nm
Formelmasse 356.4
Verlust bei Trocknung Report %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Farbe Bernsteinfarbig
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver