Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hematoxylin |
| Schmelzpunkt | 100.0°C to 120.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verlust bei Trocknung | 10% (105°C) max. |
| Verpackung | Glasflasche |
| Prozentgehaltsbereich | 85% |
| UV-VIS | 88% (on dry substance) min. |
| Farbe | Weiß bis braun |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble; soluble in hot water;. Other solubilities: soluble in hot alcohol, glycerol, borax, alkali hy, droxides (aq. solution purple red; becomes blue vi, olett during storage at air). |
| Menge | 25 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Hematoxylin
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin