Learn More
Tocris Bioscience™ Hematoxylin
Code produit 18722448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18722448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18722448 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 5222/25G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Histologic stain; used to stain cell nuclei
Hematoxylin is a dye used to stain cell nuclei. Hematoxylin is commonly combined with eosin for H&E histological staining and is a component of the Papanicolaou stain used in cytology. Hematoxylin can be used with other fixatives to stain muscle striations, fibrin, myelin and elastin. Can also be used for H&E staining of intact tissues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Histology Stains
Formule moléculaire (6 AS,11 bR)-7,11 b-Dihydrobenz[b]indeno[1,2-d]pyran-3,4,6 A,9,10(6 H)-pentol
CAS 517-28-2
Contenu et stockage Température ambiante
Quantité 25 g
Type de produit Hematoxylin
Poids moléculaire M.W. (Observed): 302.28
Inhibiteurs Hematoxylin
Usage exclusivement réservé à la recherche
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.