Beschreibung
- Schutzbrillen, die sich leicht an 3 M™ Schutzhelmen anbringen lassen und Augenschutz gewährleisten
- Die integrierte Brille passt sich optimal an die Wangen des Trägers an und bietet hervorragenden Schutz vor Partikeln und Staub, EN 166-konform
- Die beständige Linsenbeschichtung minimiert mechanische und chemische Schäden
- Einfache Anpassung, gute Passform
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 166, CE-Zulassung |
| Linsenfärbung | Gelb |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauwesen und Forstwirtschaft |
| Lens Material | Polycarbonat |