Learn More
Helios Italquartz Helios Italquartz™ Glastiegel
Artikelnummer. 11704106
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15mL
20mL
25mL
30mL
50 ml
75mL
130mL
190mL
Außendurchmesser (metrisch):
35mm
41mm
43mm
47mm
50mm
57mm
67mm
75mm
80mm
Farbe:
Durchscheinend
Durchsichtig
Beschreibung:
Große Form
Kurzform
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 11704106
Brand: Helios Italquartz 63P00010
Only null left
Add to basket
Add to basket
Hervorragend geeignet für die Lagerung von Proben im Labor. Helios Italquartz™ Quarzglastiegel bieten eine gute Temperaturwechselbeständigkeit bis 1000 °C.
  • Chemisch inert gegenüber Säuren (außer HF)
  • In vielen verschiedenen Volumen erhältlich
  • Transparent oder lichtdurchlässig
  • Erhältlich in Hoch- oder Kurzform
  • Korrosionsbeständig
Specifications
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Große Form
Material Quarz
Max. Temperatur (metrisch) 1000 °C
Kapazität (metrisch) 30mL
Außendurchmesser (metrisch) 43mm
Höhe (metrisch) 38mm
Product Type Tiegel