Learn More
Thermo Scientific™ Hektoen Enterischer Agar
Beschreibung
Isolieren und differenzieren Sie mit diesem selektiven Medium Shigella und Salmonella spp. von klinischen Proben und Lebensmitteln.
Isolieren und differenzieren Sie Shigella und Salmonella spp. in klinischen Proben und Lebensmitteln mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Oxoid™ Hektoen Enterischen Agar. Dieses Selektivmedium wird empfohlen zur Isolierung von Salmonellen aus Lebensmitteln gemäß dem bakteriologischen Analysenhandbuch.1 Es wird auch mit den Normen der ISO 215672 für die Isolierung von Shigellen aus Lebensmitteln empfohlen.
Hektoen Enterischer Agar ist ein differenzielles und selektives Medium zur Isolierung von Shigella und Salmonella spp.
- Empfohlen zur Isolierung von Salmonellen aus Lebensmitteln gemäß dem bakteriologischen Analysenhandbuch1.
- Entspricht ISO 21567 zur Isolierung von Shigellae aus Lebensmitteln2.
- Leicht zu lesen: Shigellae bilden grün feuchte, erhöhte Kolonien, während Salmonellen blaue grüne Kolonien bilden, und andere Coliformen bilden lachsrosa bis orange Kolonien, die von einem Bereich mit Gallenfällung umgeben sind.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Der hohe Peptongehalt im Medium kompensiert insbesondere die hemmenden Wirkungen von Gallensalzen auf Shigella-Arten. Die zusätzlichen Kohlenhydrate (Saccharose und Salicin) bieten eine bessere Differenzierung als Lactose allein, und die geringere Toxizität des Doppelindikators verbessert die Rückgewinnung. Der erhöhte Laktosegehalt hilft bei der Früherkennung langsamer laktosefermentierender Organismen. Thiosulfat und Eisencitrat sind vorhanden, um H nachzuweisen2S-produzierende Organismen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | olivgrün bis ockergelb |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 17 g ± 5 % |
| Menge | 10 Stück/Packung |