Learn More
Heidolph™ Hei-VAP University Research-Chill Package, CH-plug
Artikelnummer. 17393590 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
17393590 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17393590 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5762730504
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Hei-VAP Kühlpaket für universitäre Forschung verfügt über eine motorisierte Hebefunktion, einen Kühler und einen Schlauchsatz.
  • Hei-VAP Ultimate Control mit motorisierter Hebefunktion und vertikalem Glassatz G3 XL
  • Vakuumpumpe Rotavac Vario Control
  • Kühler Hei-CHILL 600
  • RS 232-Kabel
  • Schlauchsatz
  • Thermoflüssigkeit Kyro 30 (10 l)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Motor Lift Rotary Evaporator
Steckertyp CH-Stecker