Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Ultimate HL G1, CH-plug
Artikelnummer. 17383550 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17383550 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17383550 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5750110004
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Hei-VAP Ultimate HL G1 ermöglicht über das digitale Touch-Display oder direkt über die Knöpfe des Bedienfelds eine präzise Einstellung der Drehzahl und der Wärmebadtemperatur.
Präzise Einstellung von Drehzahl und Wärmebadtemperatur auf dem digitalen Touch-Display oder für schnellen Zugriff während eines aktiven Prozesses direkt über die Knöpfe am Bedienfeld.
  • Zentrales Bedienfeld mit 7 Zoll-Touchscreen
  • Modell mit manueller Hebefunktion mit diagonalem Glassatz G1
  • Klare Anzeige aller Werte (Basis- und erweiterter Modus)
  • Mit Timer, Begrenzung der Höchsttemperatur, mehrsprachigem Menü und Textanzeige für Fehlermeldungen
  • Separate Drehknöpfe für Drehzahl und Heizung mit Sperrfunktion, um ein versehentliches Nachstellen zu verhindern
  • LED-Ringlichter und Piktogramm zur Anzeige der Aktivität auch aus der Entfernung
  • Integrierte Lösungsmittelbibliothek zur Erleichterung der Einstellung des erforderlichen Vakuums auf einem externen Vakuumregler
  • USB- und Micro SD- sowie LAN-/RS 232-Schnittstellen (Lab 4.0-fähig)
  • Optionale Anzeige der Dampftemperatur
  • Nachträgliche Aufrüstung auf Hei-VAP Ultimate Control ist möglich, einschließlich Vakuum- und Kühlerregelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Typ Hand Lift Rotary Evaporator
Steckertyp CH-plug