Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Twin VAP Package, CH-plug
Artikelnummer. 17333550 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17333550 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17333550 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5742930004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22066.72 CHF
    20321.83 CHF / 1 Stück
    Sparen 1744.89 CHF
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Hei-VAP Twin VAP Package features a motor lift, vacuum pump control, chiller, and tubing set.
  • 2 x Hei-VAP Expert Control mit motorisierter Hebefunktion und vertikalem Glassatz G3
  • Vakuumpumpe Rotavac Valve Control
  • 2 x Vakuumventil
  • Kühler Hei-CHILL 1200
  • 2 x Schlauchsatz
  • Thermoflüssigkeit Kyro 30 (20 l)
  • 2 x Rückschlagventil
  • 2 x Y-Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Motor Lift Rotary Evaporator
Steckertyp CH-Stecker