missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-VAP Powder Drying-Chill Package, CH-plug

Artikelnummer. 17353550 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17353550 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17353550 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5743330004
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The Hei-VAP Powder Drying-Chill Package features a motor lift, chiller, powder flask, and tubing set.

  • Hei-VAP Expert Control mit motorisierter Hebefunktion und vertikalem Glassatz G3
  • Vakuumpumpe Rotavac Valve Control
  • Vakuumventil
  • Kühler Hei-CHILL 600
  • RS 232-Kabel
  • Schlauchsatz
  • 2 l-Pulverkolben
  • Dampfrohr mit Pulverfilter
  • Thermoflüssigkeit Kyro 30 (10 l)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Motor Lift Rotary Evaporator
Steckertyp CH-Stecker
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.