Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Industrial Rotary Evaporator with Glassware Set
Hei-VAP Industrial rotary evaporators have excellent user safety features and are available with a variety of glassware sets.
Marke: Heidolph Instruments 518-18100-00
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Abbildung ähnlich
- Kühlerschutz bei gleichzeitiger visueller Kontrolle
- Implosionsschutz durch Sicherheitsglas
- Während der Anwendung wird der Verdampferkolben zur besseren Reaktionskontrolle beleuchtet
- Das universelle Heizbad eignet sich für Anwendungen mit Wasser oder Öl mit einer Temperatur bis 180 °C
- Kassettensystem und PMMA-Schutzscheibe für Auffangkolben
- Verfügt über eine automatische Badnachspeisung für Wasser, einen Überlaufschutz und ein Bodenablassventil
- Räumliche Flexibilität und Stauraum durch optionalen Unterbau
- IQ-OQ Abnahme und Dokumentation ist für dieses Modell möglich
- Kontrollpanel mit allen Programmen zur automatisierten Destillation, Vakuum-Controller und Display für alle Prozessparameter
Spezifikation
6 to 160 rpm | |
7 in. touchpanel | |
Glassware set Shorty R - (1) ascending condenser (320 mm shorter than traditional one), (1) 20 L evaporating flask, (1) 10 L receiving flask | |
4000 W |
20°C to 180°C | |
Ideal in laboratories for hood applications or where height is restricted | |
IP20 | |
Glassware Assembly Rotary Evaporator |