missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Precise setting of rotation speed and heating bath temperature on the digital touch display or – for quick access during an active process – directly via the knobs on the operating panel.
- Central operating panel with 5 in. touch display
- Hand lift model with G1 diagonal glassware
- Clear display of all values (Basic and Advanced modes)
- With timer, limitation of max. temperature, multilingual menu and text display for error messages
- Separate knobs for rotation and heating with locking function to prevent accidental readjusting
- LED ring lights and pictogram to display the activity even from a distance
- Integrated solvent library to facilitate adjustment of the required vacuum on an external vacuum controller
- USB and Micro SD interfaces
- Optional display of vapor temperature
- Subsequent upgrade to Hei-VAP Expert Control possible, including vacuum and chiller control
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Typ | Hand Lift Rotary Evaporator |
| Steckertyp | CH-plug |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?