Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Automatic Evaporation Package, CH-plug
Artikelnummer. 17363550 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17363550 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17363550 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5743730004
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Hei-VAP Automatic Evaporation Package features a motor lift, condenser, Woulff bottle, and tubing set.
  • Hei-VAP Expert Control mit motorisierter Hebefunktion und vertikalem Glassatz G3
  • Vakuumpumpe Rotavac Vario Tec
  • Kondensator für Rotavac Vario
  • Schlauchsatz
  • Woulff Flasche
  • AUTOaccurate Sensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Motor Lift Rotary Evaporator
Steckertyp CH-Stecker