Learn More
Heidolph Hei-SHAKE Wave Core 2000 (5°)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31872980 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
31872980 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31872980 Lieferant Heidolph Lieferanten-Nr. 5461440404
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Bio-Spezialist für kontinuierliches Spülen auf einer größeren Fläche
  • Shaker-Plattform mit flacher Gummimatte 2000 erhöht die Plattformkapazität um 71,5 % im Vergleich zum Hei-SHAKE Wave Core
  • 3D-Wellenschüttelbewegung mit einem Geschwindigkeitsbereich von 1 bis 80 U/min für kontinuierliches Probenspülen
  • Geeignet für Anwendungen, die gleichmäßige und gleichmäßige Bewegungen erfordern
  • Unterstützt kontinuierlichen oder zeitgesteuerten Betrieb
  • Integrierter Timer, verstellbar von 1 Minute auf 999 Stunden 59 Minuten
  • RS-232-Schnittstelle für externe Steuerung und Überwachung
  • Kompatibel mit PC- oder serverbasierter Software (z. B. Hei-PROCESS) für den Fernbetrieb
  • Automatische Neustartfunktion nach Stromunterbrechungen
  • Benutzerfreundliche Oberfläche für Einrichtung und Betrieb
  • Erhältlich mit einer Neigung von 10° Grad, um das Schäumen zu reduzieren
  • Erhältlich mit 5° Neigungen, um Risiken wie Glasbruch und Flüssigkeitsverschüttung zu minimieren
  • Beinhaltet Shaker mit flacher Gummimatte 1000 und Upgrade-Set für Plattform 2000 mit flacher Gummimatte 2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Neigungswinkel 10 °
Tragkraft (metrisch) 15 kg
Drehzahlbereich 0 bis 80 U/min
Spannung 100/115/220/240 V
Produkttyp 3D-Shaker
Steckertyp CH-Stecker