Beschreibung
- 3D-Wellenschüttelbewegung mit einem Geschwindigkeitsbereich von 1 bis 80 U/min für kontinuierliches Probenspülen
- Geeignet für Anwendungen, die gleichmäßige und gleichmäßige Bewegungen erfordern
- Unterstützt kontinuierlichen oder zeitgesteuerten Betrieb
- Integrierter Timer, verstellbar von 1 Minute auf 999 Stunden 59 Minuten
- RS-232-Schnittstelle für externe Steuerung und Überwachung
- Kompatibel mit PC- oder serverbasierter Software (z. B. Hei-PROCESS) für den Fernbetrieb
- Automatische Neustartfunktion nach Stromunterbrechungen
- Benutzerfreundliche Oberfläche für Einrichtung und Betrieb
- Beinhaltet Shaker mit flacher Gummimatte 1000
- Erhältlich mit einer Neigung von 10° Grad, um das Schäumen zu reduzieren
- Erhältlich mit 5° Neigungen, um Risiken wie Glasbruch und Flüssigkeitsverschüttung zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
| Neigungswinkel | 10 ° |
| Tragkraft (metrisch) | 15 kg |
| Drehzahlbereich | 0 bis 80 U/min |
| Spannung | 100/115/220/240 V |
| Produkttyp | 3D-Shaker |
| Steckertyp | CH-Stecker |