Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Gold-Paket
Artikelnummer. 17323450 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17323450 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17323450 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5235101904
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Package includes Hei-FLOW Advantage 01, pump head SP quick 1.6, 1 m each Tygon and silicone tubing
Dieses Paket umfasst:
  • Hei-FLOW Advantage 01
  • Pumpenkopf SP Quick 1.6
  • Je 1 m Tygon™- (Standard) und Silikonschläuche (Innendurchmesser Ø0,8 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Regelungsart Digitale variable Drehzahl
Displaytyp Analog
Schutzart Gehäuse IP55
Wandstil Variable-Speed Digital
Gewicht (angloamerikanisch) IP 55
Spannung 230 V
Wirkleistung Analog
Steckertyp CH-Stecker