Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Expert 120 Multi
Artikelnummer. 17313450 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17313450 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17313450 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5235101303
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Pumpenantrieb des Modells 01 der Hei-FLOW Advantage Serie kann mit ein- oder mehrkanaligen Pumpenköpfen betrieben werden.
  • The flow rates with single-channel pump heads are in the range of 0.38 to 813 mL/min; with multichannel pump heads from 0.005 to 329 mL/min.
  • By integrating an analog interface, it is possible to control all functions externally. In addition, an optional foot switch can be adapted to enable dosing by foot pressure. Hands thus remain free to perform other work, for example, to hold the tubing and the vessel.
  • A speed of 5 to 120 rpm with a control accuracy of ± 3.5% guarantees optimum process results.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Regelungsart Digitale variable Drehzahl
Displaytyp Analog
Schutzart Gehäuse IP55
Wandstil Variable-Speed Digital
Gewicht (angloamerikanisch) IP 55
Spannung 230 V
Wirkleistung Analog
Steckertyp CH-Stecker