Learn More
Heidolph™ Hei-CHILL 700 Pro Circulating Chiller
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Leistungsstarke Kühlung mit 700 Watt, für sämtliche Verdampfungsprozesse und große Volumina.
- Hohe Leistung für schnelles Erreichen der Zieltemperatur und konstante Werte auch bei hochpolaren Lösungsmitteln
- Umweltschonend dank dem Einsatz von natürlichem Kältemittel (R-290) und einem effizienten Kältesystem mit Energiesparlüftern
- Touchscreen-Regler mit Glasoberfläche und integrierter Füllstandsanzeige
- RS-232 Verbindung für die Ansteuerung über einen Hei-VAP Expert Control oder Ultimate Control oder über die Heidolph Laborsoftware-Lösungen
- Reduzierte Laufgeräusche für komfortables Arbeiten dank bedarfskonformer, drehzahlgesteuerter Ventilatoren
- Im Einsatzbereich von -10 °C bis +40 °C mit einer Temperaturkonstanz von +/- 0,5 °C zuverlässige Kühlung für unterschiedliche Arbeitsabläufe
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5.5 to 9.0 L |
| Kondensatortyp | Luftgekühlt |
| Kühlleistung | 700 W at 20°C |
| Flussrate | 10 L/min. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
| Temperaturbereich | -10°C up to 40°C |
| Typ | Umlaufkühler |
| Steckertyp | CH-Stecker |
| Elektrische Anforderungen | 230 V/50 Hz |
| Spannung | 230 V |