Learn More
MP Biomedicals™ Hegsted Salzmischung
Artikelnummer. 11455642 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 kg
10 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11455642 2 kg
11465642 10 kg
11475642 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455642 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0290284002
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hegsted-Salzmischung wird als Futter für Nagetiere verwendet.
  • Mineralmischung
  • Für Nagetierfutter
  • Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nagetierfutter
Menge 2 kg