missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hederagenin, TRC

Artikelnummer. 30007164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007164 5 mg 5 Milligramm
30006036 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007164 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH1299905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 465-99-6
Summenformel C30 H48 O4
Molekulargewicht (g/mol) 472.7
Synonym (3β,4α)-3,23-Dihydroxy-olean-12-en-28-oic Acid, Caulosapogenin, Hederagenic Acid, Hederagenine, Hederagenol, NSC 24954;
IUPAC-Name (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10S,12aR,14bS)-10-Hydroxy-9-(Hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-Hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-Tetradecahydropicen-4a-Carboxylsäure
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Caulosapogenin (Hederagenin)
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H48O4/c1-25(2)13-15-30(24(33)34)16-14-28(5)19(20(30)17-25)7-8-22-26(3)11-10-23(32)27(4,18-31)21(26)9-12-29(22,28)6/h7,20-23,31-32H,8-18H2,1-6H3,(H,33,34)/t20-,21+,22+,23-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Formelmasse 472.3553
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.