Learn More
Hederagenin, TRC
Artikelnummer. 30006036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006036 10 mg 10 Milligramm
30007164 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006036 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH12999010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 465-99-6
Summenformel C30 H48 O4
Molekulargewicht (g/mol) 472.7
Synonym (3β,4α)-3,23-Dihydroxy-olean-12-en-28-oic Acid, Caulosapogenin, Hederagenic Acid, Hederagenine, Hederagenol, NSC 24954;
IUPAC-Name (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10S,12aR,14bS)-10-Hydroxy-9-(Hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-Hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-Tetradecahydropicen-4a-Carboxylsäure
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caulosapogenin (Hederagenin)
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H48O4/c1-25(2)13-15-30(24(33)34)16-14-28(5)19(20(30)17-25)7-8-22-26(3)11-10-23(32)27(4,18-31)21(26)9-12-29(22,28)6/h7,20-23,31-32H,8-18H2,1-6H3,(H,33,34)/t20-,21+,22+,23-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Formelmasse 472.3553