Learn More
HECTD3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen HECTD3
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838603
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11487-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828603
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11487-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene transfers ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme to targeted substrates, leading to the degradation of those substrates. The encoded protein has been shown to transfer ubiquitin to TRIOBP to facilitate cell cycle progression, and to STX8.
Spezifikation
Spezifikation
HECTD3
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q3U487, Q5T447
76608, 79654
HECTD3 Fusion Protein Ag1998
Primary
-20°C
HECTD3
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HECT domain containing 3, HECTD3, RP11 69J16.1
Hectd3
IgG
Antigen Affinity Chromatography