Learn More
Kartell™ Dickwandige Ballonflaschen mit weitem Hals
Artikelnummer. p-9486003
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10767531
Marke: Kartell™ 0164000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Manufactured from HDPE for toughness and durability. Kartell™ Wide Mouth Heavy Walled Carboys provide easy filling and emptying capability.
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit.Kartell™ dickwandige Weithalsflaschen lassen sich einfach befüllen und entleeren.
  • Robuste Flasche
  • Ideal für Flüssigkeiten oder Pulver
  • Stopfen inklusive
  • Kappen können zur Sicherheit verdrahtet werden
  • Bequeme und stabile Tragegriffe
  • Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 169,07 oz.
Kapazität (metrisch) 5 l
Verschlusstyp Kappe
Innendurchmesser (metrisch) Hals 84 mm
Außendurchmesser (metrisch) 170 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Flüssigkeiten und Puder
Höhe (angloamerikanisch) 13,38 in.
Höhe (metrisch) 340 mm
Enthält Einsatzstopfen
Material HDPE
Mouth Style Weit
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Dickwandige Ballonflasche
Form Rund