Learn More
Beskrivning
- Mit diesem robusten Mehrzweck-Wischpapier lassen sich allgemeine Reinigungsarbeiten mühelos erledigen.
- Flüssigkeitsverluste lassen sich dank einer robusten Konstruktion, die auch im nassen Zustand haltbar bleibt, schnell beseitigen.
- Eine hohe Absorptionsfähigkeit bedeutet, dass Sie Öl, Fett, Schmierstoffe und Schmutz erfolgreich entfernen können.
- Reduzieren Sie Abfall und Verbrauch, da unsere Industriepapierrolle für den wiederholten Gebrauch geeignet ist.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hochleistungs-Scheibenwischer |
| Länge (angloamerikanisch) | 128.28 yd. |
| Länge (metrisch) | 117.3 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 10,04 in. |
| Breite (metrisch) | 25.5 cm |
| Material | Papier |
| Zertifizierung/Konformität | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001, EU-Umweltzeichen |
| Farbe | Weiß |
| Verpackungsmenge | 700/Cs. |
| Lage | 1-ply |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?