Learn More
Ohaus™ Stützklammer für hohe Beanspruchung
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
102 bis 356 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet zum sicheren Halten Glaswaren
- Für anspruchsvolle Anwendungen
- Aus Aluminium
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Klammer für hohe Beanspruchung |
| Material | Aluminiumguss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gasflaschen |
| Beschreibung | Tischhalterung |
| Höhe (metrisch) | 152 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,50 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,25 in. |
| Länge (metrisch) | 83 mm |
| Größe (metrisch) Griff | 102 bis 356 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 6,00 in. |
| Mehr anzeigen |