Learn More
Keystone Cleanroom Products Heavy Duty Sterilization Wraps
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17872527 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
8 in.
9 in.
12 in.
15 in.
18 in.
20 in.
24 in.
30 in.
36 in.
40 in.
45 in.
48 in.
54 in.
60 in.
72 in.
80 in.
90 in.
Breite (angloamerikanisch):
8 in.
9 in.
12 in.
15 in.
18 in.
20 in.
24 in.
30 in.
36 in.
40 in.
45 in.
48 in.
54 in.
60 in.
Packungsgröße:
125 Stück
25 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17872527
Marke: Keystone Cleanroom Products KCRP13004848
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These wrappers provide an excellent microbial barrier. Ideal for pharmaceutical production applications. For use in steam, ethylene oxide and hydrogen peroxide sterilization processes.
  • Manufactured and packaged in a certified ISO8 Cleanroom
  • 2-Ply
  • Clean, no cellulose
  • Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
  • An extensive range of sizes available means less cutting
  • Hydrophobic barrier allows sterilization gasses, but prevents liquid and microbial penetration
  • Sub packed into sealed labeled poly bags with lot number and date of manufacture for complete traceability
  • Certificate of Conformance sent with each shipment
  • Made in the USA
Sterilisation, Sterilisationsfolien, Sterilisationshüllen, autoklavierbare Packungen
Spezifikation
Flächengewicht 50 gsm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung
Verschlusstyp Keine
Farbe Hellblau
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Material Nicht gewebter Stoff
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 50 gsm
Latexfrei Ja
Dicke (angloamerikanisch) 50 gsm
Länge (angloamerikanisch) 48 in.
Länge (metrisch) 121.9 cm
Breite (angloamerikanisch) 48 in.
Breite (metrisch) 121.9 cm
Produkttyp Sterilisationsverpackung (robuste Ausführung)