Learn More
Keystone Cleanroom Products Hochleistungsausführung SMS Autoklavierbeutel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17852477 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
16 in.
17 in.
18 in.
20 in.
21 in.
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
30 in.
35 in.
36 in.
48 in.
Kapazität (angloamerikanisch):
135 oz.
176 oz.
198 oz.
220 oz.
258 oz.
312 oz.
330 oz.
408 oz.
486 oz.
510 oz.
550 oz.
662 oz.
705 oz.
790 oz.
870 oz.
920 oz.
1.260 oz.
1.680 oz.
2.256 oz.
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Kapazität (angloamerikanisch) unitSize
17852477 16 in. 135 oz. 250 Stück
17862477 17 in. 176 oz. 250 Stück
17892477 21 in. 220 oz. 250 Stück
17872477 18 in. 198 oz. 250 Stück
17882477 22 in. 312 oz. 250 Stück
17802487 20 in. 258 oz. 250 Stück
17812487 22 in. 330 oz. 250 Stück
17832487 24 in. 408 oz. 250 Stück
17822487 30 in. 510 oz. 250 Stück
17862487 28 in. 550 oz. 250 Stück
17842487 26 in. 486 oz. 250 Stück
17852487 24 in. 510 oz. 125 Stück
17872487 30 in. 662 oz. 250 Stück
17882487 35 in. 790 oz. 250 Stück
17892467 30 in. 705 oz. 250 Stück
17802497 36 in. 920 oz. 250 Stück
17822477 30 in. 870 oz. 250 Stück
17812477 36 in. 1.260 oz. 250 Stück
17842477 48 in. 1.680 oz. 125 Stück
17832477 48 in. 2.256 oz. 125 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 17852477 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BGSMS3SS09.516
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die überlegene Barriere dieses Produkts verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Mikroorganismen.
  • Praktisches, zeitsparendes Selbstverschlusssystem
  • Deutliche Verbesserung gegenüber dem Zuschneiden und Umwickeln mit Folien und Klebeband
  • Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten ISO6-Reinraum
  • Starkes, reißfestes 50 g/m²-Gewebe SMS Material
  • Die Unterverpackung erfolgt in versiegelten, etikettierten Polybeuteln mit Herstellungslosnummer und Herstellungsdatum zur Rückverfolgbarkeit.
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Flächengewicht 50 gsm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CoC
Verschlusstyp Selbstklebend
Farbe Hellblau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisation
Material Nicht gewebter Stoff
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Dicke (angloamerikanisch) 50 gsm
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Breite (angloamerikanisch) 9,5 in.
Produkttyp Autoklavierbeutel
Kapazität (angloamerikanisch) 135 oz.
Kapazität (metrisch) 3.99 L
Länge (metrisch) 41 cm
Breite (metrisch) 24 cm
Dicke (metrisch) 50 gsm