Learn More
Polyco Healthline Schwere Säcke im Rucksack
Artikelnummer. 31925034
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 L
90 L
110 L
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Rot
Schwarz
Weiß
Menge:
200 Säcke/Cs., 100 Kisten/Palette
200 Säcke/Cs., 108 Kisten/Palette
200 Säcke/Cs., 60 Kisten/Palette
200 Säcke/Cs., 63 Kisten/Palette
200 Säcke/Cs., 64 Kisten/Palette
200 Säcke/Cs., 70 Kisten/Palette
200 Säcke/Cs., 72 Kisten/Palette
250 Säcke/Cs., 80 Kisten/Palette
Packungsgröße:
200 Stück
250 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Menge Packungsgröße
31925034 90 L Rot 200 Säcke/Cs., 72 Kisten/Palette 200 Stück
31925040 90 L Klar 200 Säcke/Cs., 100 Kisten/Palette 200 Stück
31924961 110 L Schwarz 200 Säcke/Cs., 60 Kisten/Palette 200 Stück
31925042 90 L Blau 200 Säcke/Cs., 70 Kisten/Palette 200 Stück
31924964 90 L Grün 200 Säcke/Cs., 72 Kisten/Palette 200 Stück
31925027 90 L Weiß 200 Säcke/Cs., 72 Kisten/Palette 200 Stück
31924962 90 L Gelb 200 Säcke/Cs., 72 Kisten/Palette 200 Stück
31924996 90 L Schwarz 200 Säcke/Cs., 70 Kisten/Palette 200 Stück
31924974 90 L Schwarz 200 Säcke/Cs., 108 Kisten/Palette 200 Stück
31925019 70 L Schwarz 200 Säcke/Cs., 63 Kisten/Palette 200 Stück
31925045 90 L Schwarz 200 Säcke/Cs., 64 Kisten/Palette 200 Stück
31924997 70 L Schwarz 200 Säcke/Cs., 60 Kisten/Palette 200 Stück
31925001 90 L Weiß 250 Säcke/Cs., 80 Kisten/Palette 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 31925034 Lieferant Polyco Healthline Lieferanten-Nr. BCOL/R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.08 CHF
    21.79 CHF / 200 Stück
    Sparen 39.29 CHF
    64% Rabatt
Verfügbar ab: 17-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus speziell formuliertem niedrigdichtem Polyethylen, bieten diese Abfallsäcke zuverlässige Festigkeit für anspruchsvolle Entsorgungsaufgaben. Erhältlich in 70-, 90L- und 110L-Fassungen mit ausgewählten Optionen für Haushalts-, Industrie- und selektive Abfallsammlung.
  • Kategorie: Müllsäcke
  • Stärke: Schwergewicht
  • Fassung: 70 l, 90 l, 110 l
  • Pack-Format: Flat Pack
  • Konzipiert für allgemeine Haushalts- und Industrieabfälle
  • Geeignet für die hygienische Abfallwirtschaft in Büros und Arbeitsplätzen
  • CHSA-zugelassen (Produktcode: 01404)
  • 110 l Fassung (Produktcode: 01404)
  • Erweiterte Breite um 830 mm (Produktcode: 01404)
  • Verfügbare Farben: Schwarz, Blau, Klar, Grün, Rot, Weiß, Gelb
  • Taschenmaße: ca. 406/635 x 975 mm (ca. 16/25 x 39 in.), 457/725 x 850 mm (ca. 18/29 x 34 in.), 457/725 x 975 mm (ca. 18/29 x 39 in.), 457/830 x 975 mm (ca. 18/33 x 39 in.)
  • Wiederverwertungsmaterialgehalt:
    • 100 % Recyclinggehalt (Produktcodes: GWH4, GWH1, GWH2A, HCW4)
    • Hergestellt aus 100 % recyceltem Polythene (Produktcodes: 01404, BSHD3, BSHD1, BCOL/B, 009613, BCOL/G, BCOL/R, BCOL/W, BCOL/Y)
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlusstyp Binder
Farbe Rot
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polyethylen
Sterilität Nicht steril
Menge 200 Säcke/Cs., 72 Kisten/Palette
Länge (angloamerikanisch) 38,4 in.
Breite (angloamerikanisch) 18/28,5 in.
Produkttyp Abfallentsorgungsbeutel
Kapazität (angloamerikanisch) 23,8 gal.
Kapazität (metrisch) 90 L
Länge (metrisch) 975 mm
Breite (metrisch) 457/725 mm
Show More Show Less
Alle angegebenen Messungen entsprechen nach dem besten Wissen des Herstellers zum Zeitpunkt der Eingabe, jedoch können diese Messungen je nach Charge variieren.