Learn More
Polyco Healthline Schwerlast-Kompaktorsäcke, 150 l
Artikelnummer. 31924991
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31924991 Schwarz 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31924991 Lieferant Polyco Healthline Lieferanten-Nr. CT9990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.13 CHF
    22.52 CHF / 200 Stück
    Sparen 40.61 CHF
    64% Rabatt
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus einem spezialisierten, niedrigdichten Polyethylen-Material, das außergewöhnliche Festigkeit gegen Druck und maximale Kompression gewährleistet, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen.
  • Kategorie: Kompaktor-Säcke
  • Stärke: Schwergewicht
  • Fassung: 150 l
  • Konzipiert für die Entsorgung von schweren Abfällen im industriellen und allgemeinen Gebrauch
  • Das röhrenförmige Design hilft, Bruch an den Seitennähten zu reduzieren
  • Verfügbare Farben: Schwarz
  • Taschenmaße: 508/889 x 1143 mm (ca. 20/35 x 45 in.)
  • Recyclingmaterialgehalt: 100 % recycelter Anteil (Produktcode: CT9990)
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlusstyp Binder
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polyethylen
Sterilität Nicht steril
Länge (angloamerikanisch) 45 in.
Breite (angloamerikanisch) 20/35 in.
Produkttyp Sack
Kapazität (angloamerikanisch) 39,6 gal.
Kapazität (metrisch) 150 L
Länge (metrisch) 1143 mm
Breite (metrisch) 508/889 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Alle angegebenen Messungen entsprechen nach dem besten Wissen des Herstellers zum Zeitpunkt der Eingabe, jedoch können diese Messungen je nach Charge variieren.