Learn More
Polyco Healthline Schwere klinische Abfallsäcke in einer Packung, 90 l
Description
- Kategorie: Klinischer Abfall
- Stärke: Schwergewicht
- Fassung: 90 l
- Belastungskapazität: 10 kg
- Pack-Format: Flat Pack
- Entwickelt für die Trennung und Handhabung klinischer Abfälle
- Unterstützt das sichere Management von Abfallströmen im Gesundheitswesen
- Verfügbare Farben: Orange, Gelb
- Taschenmaße: 381/711 x 990 mm (ca. 15/28 x 39 in.)
- Wiederverwertungsmaterialgehalt:
- Hergestellt aus 50 % recyceltem Polythene (Produktcode: ATHD/1)
- 50 % Recyclinggehalt (Produktcode: CWHD/1)
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 90 L |
| Verschlusstyp | Binder |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 23,8 gal. |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Unsteril |
| Breite (metrisch) | 990 mm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Klinisches Abfallmanagement |
| Breite (angloamerikanisch) | 39 in. |
| Show More |
Alle angegebenen Messungen entsprechen nach dem besten Wissen des Herstellers zum Zeitpunkt der Eingabe, jedoch können diese Messungen je nach Charge variieren.