Learn More
Tork Hochleistungs-Reinigungstuch W7
Artikelnummer. p-200113539 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Verpackungsmenge:
120/Packung
180/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Verpackungsmenge Packungsgröße
30057811 Weiß 180/Packung 1 Stück
30057814 Blau 180/Packung 1 Stück
30243865 Blau 120/Packung 10 Stück
30243785 Weiß 120/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30057811 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 530172
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einzelabgabe Tork Hochleistungs-Reinigungstuch W7
  • Dank der tragbaren Handy Box sparen Sie Zeit und Abfall und haben stets genügend Reinigungstücher griffbereit.
  • Optimieren Sie den Verbrauch unserer Einweg-Reinigungstücher mit der Einzelentnahmefunktion.
  • Dank der großen Öffnung der Handy Box sind die Tücher auch mit Handschuhen leicht zugänglich.
  • Steigern Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Marke – unsere Verpackungen bestehen zu 100 % aus Recyclingfasern.
  • Gefaltete Länge zwischen 10,5 cm und 10,8 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hochleistungs-Scheibenwischer
Breite (angloamerikanisch) 13,98 in.
Breite (metrisch) 35.5 cm
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 180/Packung
Lage 1-ply