Beschreibung
- Schützen Sie Ihre Hände vor Hitze und Metallspänen mit unserem Tork Hochleistungs-Reinigungstuch.
- Ersetzen Sie gemietete Handtücher oder Putzlappen durch dieses strapazierfähige Tuch für den wiederholten Gebrauch.
- Dank seiner hohen Saugfähigkeit lassen sich Öl, Fett und hartnäckige Flecken schnell und einfach entfernen.
- Sie benötigen keine mehreren Tücher, da unsere Reinigungstücher mit den meisten Lösungsmitteln kompatibel sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hochleistungs-Scheibenwischer |
| Länge (angloamerikanisch) | 116.36 yd. |
| Länge (metrisch) | 106.4 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 12,4 in. |
| Breite (metrisch) | 31.5 cm |
| Zertifizierung/Konformität | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Farbe | Blau |
| Verpackungsmenge | 280 Blatt |
| Lage | 1-ply |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |