Learn More
Greiner Bio-One Heavy Designed Polystyrene Vented Petri Dishes
Used for easy stacking. Greiner Bio-One Heavy Designed Polystyrene Vented Petri Dishes is designed for better heat resistance using hot agar.
116.00 CHF
Spezifikation
Material Polystyrol
Form Rund
Lüftung Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
10567381
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Greiner Bio-One
633102
94 mm 16 mm Nicht steril Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Vented for better gas exchange
  • Heavy design for heat resistance using hot agar
  • Manufactured from crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Rund
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke.Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden, sofern nicht anders angegeben.