Learn More
Rogo Sampaic™ Schwere Kristallisierschale
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
2 l
9 l
Durchmesser (metrisch):
164 mm
205 mm
335 mm
Höhe (metrisch):
78 mm
96 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Auch hervorragend für die Lagerung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 L |
| Typ | Schwere Kristallisierschale |
| Höhe (metrisch) | 78 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 164 mm |