Learn More
Gestigkeit Harry Heating Unit
Each SG hotplate is equipped with an output controller allowing variable adjustment of the heating output from 10 to 100%.
444.00 CHF - 1885.00 CHF
Spezifikation
Spannung | 230 V |
---|---|
Typ | Heizplatte |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Deckplattenmaterial | Gussstahl |
Temperatur (metrisch) | 500 °C |
Produktcode | Marke | Anzahl Positionen | Wirkleistung | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Positionen | Wirkleistung | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10086381
|
Gestigkeit Harry
SG1 |
1 | 500 W | 180 x 210 x 160 mm |
444.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10626381
|
Gestigkeit Harry
SG2 |
2 | 1000 W | 355 x 210 x 160 mm |
735.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10005030
|
Gestigkeit Harry
SG3 |
3 | 1500 W | 530 x 210 x 160 mm |
1020.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10330992
|
Gestigkeit Harry
SG4 |
4 | 2000 W | 705 x 210 x 160 mm |
1305.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10729222
|
Gestigkeit Harry
SG5 |
5 | 2500 W | 880 x 210 x 160 mm |
1595.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10639562
|
Gestigkeit Harry
SG6 |
6 | 3000 W | 1055 x 210 x 160 mm |
1885.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Series and supporting rod hot plates
- Smoothly finished, cast-iron, hot plate with concave central expansion recess for warp free operation. All housing parts are constructed from stainless steel and each unit has a screw-on fitting for a supporting rod.
- The appliances have been specifically designed for non-stop use.
- Regulation of model
- Each unit has a heating output controller that enables a variable adjustment between 10 to 100%.
Spezifikation
230 V | |
Edelstahl | |
500 °C |
Heizplatte | |
Gussstahl | |
50/60 Hz |