Learn More
Bibby Scientific™ Heating Element for Soxhlet
Artikelnummer. 11826215
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11826215 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11826215 Lieferant Bibby Scientific™ Lieferanten-Nr. REME0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.60 CHF
    217.17 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.43 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bibby Scientific Heating Element for Soxhlet, Capacity: 250 mL, For Use With: Spare Soxhlet Extractor
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit Ersatz-Soxhlet-Extraktor
Produkttyp Heizelement