Learn More
Fistreem International™ Heizelement, Calypso Ultrapure Stilles Wasser
Artikelnummer. 13196020
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2-Liter-Modell
4-Liter-Modell
Spannung:
220 V
240 V
Wirkleistung:
0,9 kW
1,5 kW
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Spannung Wirkleistung Packungsgröße
13196020 4-Liter-Modell 220 V 1,5 kW 1 Stück
13156020 2-Liter-Modell 220 V 0,9 kW 1 Stück
13146020 2-Liter-Modell 240 V 0,9 kW 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13196020 Lieferant Fistreem International™ Lieferanten-Nr. WCA706.HEJ.4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00 CHF
    275.26 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.74 CHF
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignetes Ersatzheizelement für die preisgünstige, mäßig aufwändige Calypso-Destille. Fistreem International™ Heizelement, Calypso Ultrapure Water Still ist durch eine Hochtemperaturabschaltvorrichtung geschützt.
  • Eine Hochtemperaturabschaltung schützt die Heizgeräte im Falle eines Wasserausfalls, während die Sicherheit des Bedieners durch vollständig geschlossene Glasbehälter gewährleistet wird.
  • Die Calypso-Destille ist sparsam und mit einer Leistung von 2 l/h oder 4 l/h erhältlich.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 4-Liter-Modell
Typ Heizelement
Zur Verwendung mit (Anwendung) Calypso Ultrapure Stilles Wasser
Spannung 220 V
Wirkleistung 1,5 kW