Learn More
JULABO™ CORIO™ CD-BC4 Heizthermostat
Das CORIO™ CD-BC4 Heizthermostat verfügt über professionelle Technologie für hohe Standards und ermöglicht die interne Temperaturregelung im Badtank oder die Steuerung extern angeschlossener Anwendungen.
Marke: JULABO™ 9012504
Additional Details : Gewicht : 8.80000kg
Beschreibung
- Modell für interne und externe Anwendungen
- Helle, gut lesbare Anzeige
- Sehr leise
- Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
- USB-Anschluss
- Hochwertige Badetanks aus Edelstahl mit Baddeckel und Ablasshahn
- Integrierte Kühlschlange für Gegenkühlung
Anwendungen:
Ideal für Anwendungen bei Außentemperaturen in Kombination mit ummantelten Reaktoren, Destillationsapparaten, Mini-Anlagen, Photometern, Refraktometern und Innentemperaturanwendungen von Proben und kleinen Objekten.
Spezifikation
5 bis 40°C | |
3 bis 4,5 l | |
20 bis 150°C | |
LED | |
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle, geeignet für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 und 12 mm(Pumpenanschlüsse M16x1 Stecker) | |
0,35 bar | |
±0,03&Grad;C | |
41 x 23 x 42 cm |
Umwälzthermostat | |
15 l/min. | |
Umwälzthermostat | |
2 kW | |
Rostfreier Stahl | |
CORIO CD-BC4 | |
13 x 15 x 15 cm | |
8,8 kg |