Learn More
Cole-Parmer™ Heating Block for Electrothermal™ RS-250D-S Shaking Reaction Stations
Artikelnummer. p-200022122
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
40 x 24 mm-Röhrchen
4 x 96-Well-PTFE-Mikroplatten
96 x 16 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11894770
Marke: Cole-Parmer™ 9996805
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Accessory heating blocks to keep your reactions running smoothly.
Typ: 4 Platten 96 Wells PTFE
Spezifikation
Beschreibung Heating Block for Reaction System
Zur Verwendung mit (Geräte) RS-250D-S Shaking Reaction Stations
Aufnahmevermögen 4 x 96-Well-PTFE-Mikroplatten
Material PTFE
Typ Heating Block
Enthält 4 Blöcke, 96 Wells
Gewährleistung 1 Jahr