Learn More
Heidolph™ Heizbadflüssigkeit
Código de producto. 15247618 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Tamaño de la unidad:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (metrisch) Tamaño de la unidad
15247618 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15247618 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5690060000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Sorgen Sie mit dieser Heizbadflüssigkeit für eine optimale Erwärmung Ihres Wasserbades.
  • Für die Verwendung mit Heizgeräten für Laborglas und Flüssigkeiten
  • Heizbadflüssigkeit für bis zu 220 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heiße Bäder
Betriebstemperatur (metrisch) 220 °C
Volumen (metrisch) 5 l
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.