Learn More
Heathrow Scientific™ S Wire 58mm Container Rack 6x4 format
Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukteBeschreibung
Das HDPE-beschichtete Drahtgestell ist ein langlebiges Gestell für den Transport oder die Probenhandhabung.
- Für Urinbehälter mit einem Durchmesser von bis zu 58 mm
- Geschlitzter Boden mit Netzeinlage
- Gestelle aus chemikalienbeständigem, epoxidbeschichtetem Stahldraht
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zellteiler | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | Keine |
| Reinigungsnachweise | Keine |
| Beschreibung | HDPE-beschichtetes Urinbehältergestell, 58 mm Durchm., Format 6 x 4, Blau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Aufnahmevermögen | Probenbehälter |
| Material | Epoxidbeschichteter Stahl |
| Positionen | 1 |
| Form | Rechteckig |
| Show More |