Beschreibung
- Die Kammern ermöglichen das Trocknen von größeren Probenmengen oder von Serumflaschen, Ampullen oder Mikrotiterplatten.
- Die Regalböden mit einem Durchmesser von 10 in. sind kabellos und herausnehmbar, sodass sie zum Vorgefrieren in einen Gefrierschrank gestellt werden können.
- Die Kammer ist mit einem verbunden FreeZone Gefriertrockner zur Steuerung und Aufzeichnung der Regaltemperatur vom Lyo-Works Anzeige.
- Jede Kammer umfasst einen transparenten Acrylglaszylinder mit 12 in. Durchmesser, ein Vakuum-Ablassventil, eine Kappe für den Vakuumanschluss und eine 8 in. große Öffnung zum Auffangbehälter am Boden der Kammer. Passend für Kondensatoren mit einem Durchmesser von 10,12 in. oder 14,0 in.
- Beinhaltet drei Regalböden und drei Temperaturfühler.
- Zur Verwendung mit jedem FreeZone Gefriertrockner, hergestellt nach Juli 2017.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Beheizte Produktkammer |
| Anzahl Einschübe | 5 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -20 bis +60 °C |
| Material | Acryl |
| Enthält | Ventile |
| Steckertyp | Alle außer Nordamerika |
| Spannung | 230 V |